Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
PC10507-1G PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 118 EUR
APOSPC10507-1G APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Formule: C₁₀H₉ClF₆Si
Point d'ébullition: 95…96 °C/30mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862186
Numéro CAS: 732306-23-9