Imprimer
Acide 4,5-difluoroanthranilique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 235 EUR
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
Acide 4,5-difluoroanthranilique 97%
Acide 4,5-difluoroanthranilique
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Point de fusion: 174…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077509
Numéro CAS: 83506-93-8