Imprimer
Isocyanate de 2,4,6-trifluorophényle 85%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 99.2 EUR
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
Isocyanate de 2,4,6-trifluorophényle 85%
Isocyanate de 2,4,6-trifluorophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₂F₃NO
Point d'ébullition: 166 °C
Densité: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 52,2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426028
Numéro CAS: 50528-80-8
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II