4-Chloro-2-(trifluorométhyl)aniline 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
Formule:
C₇H₅ClF₃N Point d'ébullition: 66…67 °C/3mmHg Point de fusion: 44447 °C Densité: 1,386 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 95 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007841 Numéro CAS: 445-03-4 EINECS: 207-151-3 |