2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrF₃N₂O₂ Point de fusion: 69…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042151 Numéro CAS: 113170-71-1 |