Imprimer
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC1046-250G PC1046-50G PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-250GEA 0 EUR
APOSPC1046-250G APOSPC1046-50G APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline 97%
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 81…84 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 46…49 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007827
Numéro CAS: 393-36-2
EINECS: 206-885-1