Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 150 EUR
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236275
Numéro CAS: 473917-15-6