Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 29 EUR
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Poids moléculaire: 224.11 g/mol
Point de fusion: 96…101 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660202
Numéro CAS: 886498-89-1