Imprimer
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10429-1G PC10429-250MG PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA 105 EUR
APOSPC10429-1G APOSPC10429-250MG APOSPC10429-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈BrFO
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368693
Numéro CAS: 505097-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III