Imprimer
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10426-1G PC10426-5G PC10426-10G
APOSPC10426-1GEA 244 EUR
APOSPC10426-1G APOSPC10426-5G APOSPC10426-10G
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Point de fusion: 29.8…30…3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368691
Numéro CAS: 886762-81-8
UN: 1759
ADR: 8 III