2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₅BrClF₃O Point de fusion: 27…29 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03094501 Numéro CAS: 79779-64-9 UN: 1759 ADR: 8,III |