Imprimer
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10424-100MG PC10424-1G PC10424-5G
APOSPC10424-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC10424-100MG APOSPC10424-1G APOSPC10424-5G
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368690
Numéro CAS: 746630-36-4
UN: 1759
ADR: 8,II