Imprimer
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 244 EUR
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368689
Numéro CAS: 193977-34-3
UN: 1759
ADR: 8,III