Imprimer
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 50.9 EUR
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline 98%
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 84…86 °C/5mmHg
Densité: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064393
Numéro CAS: 445-02-3
EINECS: 207-150-8