Imprimer
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10408-5G PC10408-10G PC10408-1G
APOSPC10408-5GEA 348 EUR
APOSPC10408-5G APOSPC10408-10G APOSPC10408-1G
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368687
Numéro CAS: 886762-77-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II