2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,4,5-Trifluorophenacyl bromide
Formule:
C₈H₄BrF₃O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07368686 Numéro CAS: 443914-94-1 UN: 3265 ADR: 8,III |