Imprimer
β-Chloro-4'-fluoropropiophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 133 EUR
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophénone
β-Chloro-4'-fluoropropiophénone
Formule: C₉H₈ClFO
Poids moléculaire: 186.61 g/mol
Point d'ébullition: 100…103 °C/3mmHg
Point de fusion: 47…49 °C
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000991
Numéro CAS: 347-93-3
EINECS: 206-475-2