3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
Formule:
C₇H₅BF₄O₃ Poids moléculaire: 223.920 g/mol Point de fusion: 144…149 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07368680 Numéro CAS: 187804-79-1 |