Imprimer
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 533 EUR
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃N₃O₂
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200983
Numéro CAS: 874816-10-1