Imprimer
2-(4-Fluorophényl)-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10368-10G PC10368-1G PC10368-5G
APOSPC10368-10GEA 0 EUR
APOSPC10368-10G APOSPC10368-1G APOSPC10368-5G
2-(4-Fluorophényl)-3-nitropyridine
2-(4-Fluorophényl)-3-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇FN₂O₂
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200968
Numéro CAS: 168267-36-5