5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃BrFN Point d'ébullition: 170…173 °C Densité: 1,71 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863742 Numéro CAS: 766-11-0 |