Imprimer
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10360-1G PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA 533 EUR
APOSPC10360-1G APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Formule: C₁₃H₁₀F₃N₃O₂
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663373
Numéro CAS: 263161-34-8