4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆F₃NO Point de fusion: 30…34 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797342 Numéro CAS: 875664-48-5 |