Imprimer
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 143 EUR
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Point de fusion: 117…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797340
Numéro CAS: 320-42-3