Imprimer
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 16.1 EUR
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Poids moléculaire: 187.12 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797882
Numéro CAS: 124811-71-8