Imprimer
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10353-1G PC10353-250MG PC10353-5G
APOSPC10353-1GEA 205 EUR
APOSPC10353-1G APOSPC10353-250MG APOSPC10353-5G
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₈Cl₂F₃N₃
Point de fusion: 219…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791252
Numéro CAS: 1049743-93-2