Imprimer
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10351-1G PC10351-250MG
APOSPC10351-1GEA 127 EUR
APOSPC10351-1G APOSPC10351-250MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Formule: C₈H₈FNO₄S
Poids moléculaire: 233.22 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091617
Numéro CAS: 13029-71-5