Imprimer
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10350-1G PC10350-5G
APOSPC10350-1GEA 72.5 EUR
APOSPC10350-1G APOSPC10350-5G
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₃
Point de fusion: 298…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425825
Numéro CAS: 117685-48-0