Imprimer
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 151 EUR
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213787
Numéro CAS: 90390-33-3
UN: 1760
ADR: 8,III