Imprimer
Pentafluorophenyl-4-fluorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10324-1G PC10324-500MG PC10324-5G
APOSPC10324-1GEA 306 EUR
APOSPC10324-1G APOSPC10324-500MG APOSPC10324-5G
Pentafluorophenyl-4-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-fluorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₆O₃S
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975136
Numéro CAS: 885950-58-3