Imprimer
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10323-1G PC10323-500MG PC10323-5G
APOSPC10323-1GEA 275 EUR
APOSPC10323-1G APOSPC10323-500MG APOSPC10323-5G
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975133
Numéro CAS: 885950-40-3