Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₇F₅O₃S Point de fusion: 105…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975130 Numéro CAS: 885950-37-8 |