Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₇F₅O₄S Point de fusion: 58…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975127 Numéro CAS: 663175-94-8 |