Imprimer
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10320-1G PC10320-500MG PC10320-5G
APOSPC10320-1GEA 275 EUR
APOSPC10320-1G APOSPC10320-500MG APOSPC10320-5G
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₇F₅O₃S
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975125
Numéro CAS: 885950-34-5