Imprimer
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10316-1G PC10316-5G
APOSPC10316-1GEA 174 EUR
APOSPC10316-1G APOSPC10316-5G
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₅O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975129
Numéro CAS: 597553-60-1