Pentafluorophenyl-2-thiophenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₃F₅O₃S₂ Point de fusion: 90…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975124 Numéro CAS: 663175-91-5 |