Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₄F₅NO₅S Point de fusion: 67…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975121 Numéro CAS: 663175-93-7 |