Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₉F₅O₃S Point de fusion: 61…63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975134 Numéro CAS: 885950-41-4 |