Imprimer
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(tert-butyl)benzenesulphonate
PC10311-1G PC10311-500MG PC10311-5G
APOSPC10311-1GEA 275 EUR
APOSPC10311-1G APOSPC10311-500MG APOSPC10311-5G
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Formule: C₁₆H₁₃F₅O₃S
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975131
Numéro CAS: 885950-38-9