Imprimer
Pentafluorophenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10310-1G PC10310-500MG PC10310-5G
APOSPC10310-1GEA 275 EUR
APOSPC10310-1G APOSPC10310-500MG APOSPC10310-5G
Pentafluorophenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formule: C₁₃H₄F₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975128
Numéro CAS: 885950-36-7