Imprimer
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10309-1G PC10309-500MG PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA 275 EUR
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG APOSPC10309-5G
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₆O₃S
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975126
Numéro CAS: 885950-35-6