Imprimer
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10308-1G PC10308-5G
APOSPC10308-1GEA 201 EUR
APOSPC10308-1G APOSPC10308-5G
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975123
Numéro CAS: 161759-99-5