Imprimer
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10306-1G PC10306-500MG PC10306-5G
APOSPC10306-1GEA 275 EUR
APOSPC10306-1G APOSPC10306-500MG APOSPC10306-5G
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Formule: C₁₉H₇F₈NO₆S
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975150
Numéro CAS: 886361-29-1