Imprimer
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 201 EUR
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975152
Numéro CAS: 886361-33-7