Imprimer
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10302-1G PC10302-500MG PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA 275 EUR
APOSPC10302-1G APOSPC10302-500MG APOSPC10302-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Formule: C₂₁H₂₃F₅O₃S
Point de fusion: 42…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975146
Numéro CAS: 886361-20-2