Imprimer
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-2-(3,5-Difluorophenoxy)cinnamic acid
PC10295-1G PC10295-500MG PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA 533 EUR
APOSPC10295-1G APOSPC10295-500MG APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Formule: C₁₅H₁₀F₂O₃
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663813
Numéro CAS: 886361-03-1