Imprimer
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10293-1G PC10293-500MG
APOSPC10293-1GEA 533 EUR
APOSPC10293-1G APOSPC10293-500MG
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Formule: C₁₃H₉FN₂O
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425815
Numéro CAS: 220705-28-2