Imprimer
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10292-1G PC10292-500MG PC10292-5G
APOSPC10292-1GEA 172 EUR
APOSPC10292-1G APOSPC10292-500MG APOSPC10292-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Formule: C₇H₁₀ClF₂NO₂
Point d'ébullition: 117 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082432
Numéro CAS: 478258-79-6