Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-piperazino}-2-propanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10291-1G PC10291-500MG
APOSPC10291-1GEA 924 EUR
APOSPC10291-1G APOSPC10291-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-piperazino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Formule: C₁₄H₁₆F₆N₂O
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871732
Numéro CAS: 453557-82-9