Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10289-1G PC10289-500MG
APOSPC10289-1GEA 924 EUR
APOSPC10289-1G APOSPC10289-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Formule: C₁₃H₁₆F₄N₂O
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871727
Numéro CAS: 453557-80-7